6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3382-18-1
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Physical Form: Low melting solid
Refractive Index: 1.5930
Appearance: Yellow
Melting Point: 39-40°
Boiling Point: 155-161°/1mm
Beilstein Reference: 138269
MDL No.: MFCD00266748
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Peso molecolare: 191,23 g/mol Punto di ebollizione: 155…161 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 39…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00266748 CAS Number: 3382-18-1 EINECS: 222-185-9 |