2-Bromo-m-toluidine 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 54879-20-8
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 48 °C (0,03 mmHg) Densità: 1,489 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD06411367 CAS Number: 54879-20-8 ADR: 6.1,III |