2-bromo-5-methylthiazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 41731-23-1
Molecular Formula: C4H4BrNS
Formula Weight: 178.05
MDL No.: MFCD08460610
Formula:
C₄H₄BrNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08460610 CAS Number: 41731-23-1 |