4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3888-65-1
Molecular Formula: C11H14FNO
Formula Weight: 195.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00023146
Formula:
C₁₁H₁₄FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023146 CAS Number: 3888-65-1 EINECS: 223-431-8 |