1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 55276-43-2
Molecular Formula: C5H12N2O2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02153225
Formula:
C₅H₁₂N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02153225 CAS Number: 55276-43-2 |