1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 32897-26-0
Molecular Formula: C8H19N3O
Formula Weight: 173.26
Beilstein Reference: 4961600
MDL No.: MFCD00027752
Formula:
C₈H₁₉N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027752 CAS Number: 32897-26-0 |