Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 59.6 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥98%
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Punto di ebollizione: 140 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C (anhydr.)
Densità: 1,24
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533