2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
Purity: 99+%
CAS No.: 35302-72-8
Molecular Formula: C6H4Cl3NO
Formula Weight: 212.46
Physical Form: Powder
Appearance: Pale grey
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 135479
MDL No.: MFCD00128757
Formula:
C₆H₄Cl₃NO Peso molecolare: 212,46 g/mol Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128757 CAS Number: 35302-72-8 |