Acetoin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 513-86-0
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(106°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 148°
Beilstein Reference: 385636
Merck Reference: 14,64
UN No.: 2621
MDL No.: MFCD00038696
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 148 °C Punto di fusione: 20 °C Densità: 1,013 Flash Pt: 41 °C (106 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00038696 CAS Number: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN: 2621 ADR: 3,III Merck Index: 14,64 |