5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 99+%
CAS No.: 1131-18-6
Molecular Formula: C10H11N3
Formula Weight: 173.21
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 114-117°
Beilstein Reference: 140666
MDL No.: MFCD00020727
Formula:
C₁₀H₁₁N₃ Peso molecolare: 173,21 g/mol Punto di fusione: 114…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020727 CAS Number: 1131-18-6 EINECS: 214-463-3 |