4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 10553-11-4
Molecular Formula: C9H6N2O3
Formula Weight: 190.16
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 189-193°
MDL No.: MFCD04973979
Formula:
C₉H₆N₂O₃ Punto di fusione: 189…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973979 CAS Number: 10553-11-4 |