3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 32587-10-3
Molecular Formula: C5H6N4O
Formula Weight: 138.13
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03407446
Formula:
C₅H₆N₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407446 CAS Number: 32587-10-3 |