7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 73075-45-3
Molecular Formula: C9H10ClN.HCl
Formula Weight: 204.10
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08461076
Formula:
C₉H₁₁Cl₂N Peso molecolare: 204.094 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08461076 CAS Number: 73075-45-3 |