(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1044256-04-3
Molecular Formula: C15H21O2P
Formula Weight: 264.30
Flash Point:
Formula:
C₁₅H₂₁O₂P Densità: 1,105 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842713 CAS Number: 1044256-04-3 |