Stampa…
1-Clorobutano ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 88.1 EUR
A11494.0F A11494.AP
1-Clorobutano ≥99%
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Punto di ebollizione: 77…78 °C
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,886
Flash Pt: –12 °C (10 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001009
CAS Number: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM