Stampa…
2-Bromobenzothiazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H63286.03 H63286.06 H63286.14
H63286.03EA 47.6 EUR
H63286.03 H63286.06 H63286.14
2-Bromobenzothiazole 99%
2-Bromobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2516-40-7 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02681887
Formula: C₇H₄BrNS
Peso molecolare: 214,09 g/mol
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681887
CAS Number: 2516-40-7