4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 43024-15-3
Molecular Formula: C5H9N3
Formula Weight: 111.15
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06797570
Formula:
C₅H₉N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797570 CAS Number: 43024-15-3 |