3,4-Xylylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17283-16-8
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02664684
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664684 CAS Number: 17283-16-8 |