2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 437-86-5
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.276
Refractive Index: 1.5290
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 19° dec.
Boiling Point: 111°/12mm
Beilstein Reference: 2442082
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD03412242
Formula:
C₇H₆FNO₂ Punto di ebollizione: 111 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 19 °C (dec.) Densità: 1,276 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412242 CAS Number: 437-86-5 ADR: 6.1,III |