5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 61019-05-4
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09027022
Formula:
C₁₀H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027022 CAS Number: 61019-05-4 |