Stampa…
DL-Homoserine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H63118.03 H63118.06
H63118.03EA 72.4 EUR
H63118.03 H63118.06
DL-Homoserine 98%
DL-Homoserine
Purity: 98% CAS No.: 1927-25-9 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Physical Form: Solid Melting Point: 188-189° Beilstein Reference: 1721682 MDL No.: MFCD00002618
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di fusione: 188…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002618
CAS Number: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Merck Index: 14,4739