2-Iodopyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 5029-67-4
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205
Physical Form: Solid
Density: 1.928
Refractive Index: 1.632
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 52° dec
Beilstein Reference: 105790
MDL No.: MFCD00464928
Formula:
C₅H₄IN Punto di fusione: 52 °C (dec.) Densità: 1,928 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464928 CAS Number: 5029-67-4 |