3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Phenylimidazolidine-2,4-dione, 3-Phenylhydantoin
H63009.MD
H63009.03
H63009.MDEA
99.1
EUR
H63009.MD
H63009.03
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Purity: 95%
CAS No.: 2221-13-8
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00209486
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Peso molecolare: 176,175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209486 CAS Number: 2221-13-8 |