Argento cloruro 4,9% in water, nanoparticle dispersion <200nm APS NW
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.038
Appearance: White opaque
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003399
Formula:
AgCl Peso molecolare: 143.32 g/mol Punto di ebollizione: 1554 Punto di fusione: 455 Densità: 1.038 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003399 CAS Number: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 14,8509 |