Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Formula:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672527 CAS Number: 146727-62-0 ADR: 6.1,III |