D-(-)-Cysteine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 921-01-7
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 230° dec
Beilstein Reference: 1721407
MDL No.: MFCD00066461
Formula:
C₃H₇NO₂S Punto di fusione: 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066461 CAS Number: 921-01-7 EINECS: 213-062-0 |