3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1073354-74-1
Molecular Formula: C17H25BFNO3
Formula Weight: 321.19
Physical Form: Solid
Melting Point: 35-40°
MDL No.: MFCD09027076
Formula:
C₁₇H₂₅BFNO₃ Punto di fusione: 35…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027076 CAS Number: 1073354-74-1 |