2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzenamine, 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 2-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Purity: 96%
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Formula:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Peso molecolare: 237,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025504 CAS Number: 1309982-16-8 |