Stampa…
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
H62482.MD H62482.03
H62482.MDEA 77.8 EUR
H62482.MD H62482.03
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Purity: 96% CAS No.: 193290-19-6 Molecular Formula: C9H8BrFO2 Formula Weight: 247.06 Physical Form: Solid
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483545
CAS Number: 193290-19-6