H-ORN(Z)-OH 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3304-51-6
Molecular Formula: C13H18N2O4
Formula Weight: 266.29
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00038200
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O₄ Punto di fusione: 248…252 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00037220 CAS Number: 3304-51-6 EINECS: 221-980-8 |