2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Formula:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025468 CAS Number: 1310384-26-9 |