Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 131724-45-3
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 7715793
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672526
Formula:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672526 CAS Number: 131724-45-3 ADR: 6.1,III |