Boc-Orn-OH 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 21887-64-9
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 207-208°
Beilstein Reference: 4313353
MDL No.: MFCD00076970
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Punto di fusione: 207…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00076970 CAS Number: 21887-64-9 |