4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 213265-83-9
Molecular Formula: C4HCl2FN2
Formula Weight: 166.97
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Boiling Point: 50-60°/14mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD08056331
Formula:
C₄HCl₂FN₂ Punto di ebollizione: 50…60 °C (14 mmHg) Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056331 CAS Number: 213265-83-9 ADR: 8,III |