Stampa…
3-Bromo-5-methylaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H61519.03 H61519.06
H61519.03EA 65.8 EUR
H61519.03 H61519.06
3-Bromo-5-methylaniline 98%
3-Bromo-5-methylaniline
Purity: 98% CAS No.: 74586-53-1 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.05 Physical Form: Powder Appearance: Brown UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD11845553
Formula: C7H8BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845553
CAS Number: 74586-53-1
EINECS: 277-932-1
ADR: 6.1,III