Thiophene-3-methylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 27757-86-4
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 102°/15mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01529872
Formula:
C₅H₇NS Punto di ebollizione: 102 °C (15 mmHg) Densità: 1,130 |
MDL Number:
MFCD01529872 CAS Number: 27757-86-4 ADR: 8,III |