Alluminio ossido attivo basico HPLC flash grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 18-32 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Peso molecolare: 101.96 g/mol Punto di ebollizione: 2980 °C Punto di fusione: 2045 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |