(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 799297-44-2
Molecular Formula: C21H22NP
Formula Weight: 319.38
Melting Point: 105-109°
Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD17018768
Formula:
C₂₁H₂₂NP Punto di fusione: 105…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17018768 CAS Number: 799297-44-2 ADR: 8,III |