N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate
Purity: 96%
CAS No.: 868735-43-7
Molecular Formula: C11H13BrFNO2
Formula Weight: 290.13
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 14460051
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD11976284
Formula:
C₁₁H₁₃BrFNO₂ Peso molecolare: 290,132 g/mol Punto di fusione: 68…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11976284 CAS Number: 868735-43-7 ADR: 6.1,III |