Stampa…
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-trimethylsilanylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
H58731.03 H58731.06
H58731.03EA 81.1 EUR
H58731.03 H58731.06
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 915402-03-8 Molecular Formula: C17H25BO2Si Formula Weight: 300.28 Melting Point: 86-90° MDL No.: MFCD08706285
Formula: C₁₇H₂₅BO₂Si
Peso molecolare: 300,28 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706285
CAS Number: 915402-03-8