3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Pyridyl)propionic Acid
H58655.03
H58655.06
H58655.03EA
156
EUR
H58655.03
H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6318-43-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 231°
Beilstein Reference: 122234
MDL No.: MFCD00084846
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,17 g/mol Punto di fusione: 231 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084846 CAS Number: 6318-43-0 |