Stampa…
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
H58619.03 H58619.06
H58619.03EA 229 EUR
H58619.03 H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 15197-75-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 MDL No.: MFCD00995159
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00995159
CAS Number: 15197-75-8