Stampa…
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl thiazol-2-ylcarbamate
H58561.06 H58561.15
H58561.06EA 253 EUR
H58561.06 H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97% CAS No.: 170961-15-6 Molecular Formula: C8H12N2O2S Formula Weight: 200.25 Melting Point: 180-185° MDL No.: MFCD09038327
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 200,26 g/mol
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038327
CAS Number: 170961-15-6