Oxetan-3-ol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxyoxetane
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
125
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Formula:
C₃H₆O₂ Peso molecolare: 74,08 g/mol Punto di ebollizione: 153 °C Densità: 1,167 Flash Pt: 87 °C (189 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09056790 CAS Number: 7748-36-9 |