1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 10075-51-1
Molecular Formula: C15H12BrN
Formula Weight: 286.17
MDL No.: MFCD04337704
Formula:
C₁₅H₁₂BrN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04337704 CAS Number: 10075-51-1 |