2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 220290-68-6
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 187°
MDL No.: MFCD14586455
Formula:
C₆H₁₁NO Punto di ebollizione: 187 °C Densità: 1,08 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14586455 CAS Number: 220290-68-6 |