Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 114012-41-8
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 244°
MDL No.: MFCD08669505
Formula:
C₄H₆O₃ Punto di ebollizione: 244 °C Densità: 1,374 Flash Pt: 115 °C (239 °F) |
MDL Number:
MFCD08669505 CAS Number: 114012-41-8 |