Stampa…
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
H57413.MD H57413.ME
H57413.MDEA 100 EUR
H57413.MD H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95% CAS No.: 22633-44-9 Molecular Formula: C5H9BrO2 Formula Weight: 181.03 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 242° MDL No.: MFCD09800598
Formula: C₅H₉BrO₂
Peso molecolare: 181,04 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C
Densità: 1,598
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800598
CAS Number: 22633-44-9