3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 138650-24-5
Molecular Formula: C4H7NO3
Formula Weight: 117.1
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 205-210°
MDL No.: MFCD11035888
Formula:
C₄H₇NO₃ Punto di fusione: 205…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11035888 CAS Number: 138650-24-5 |