Stampa…
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H57239.03 H57239.06
H57239.03EA 101 EUR
H57239.03 H57239.06
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 65550-32-5 Molecular Formula: C9H11NO2.HCl Formula Weight: 201.65 Melting Point: 145-151° MDL No.: MFCD09991690
Formula: C₉H₁₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 201,65 g/mol
Punto di fusione: 145…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991690
CAS Number: 65550-32-5